AOB640096936
AOBChem
4-Benzyloxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid pinacol ester
About This Item
Iupac Name
2-(4-(benzyloxy)-2-(trifluoromethoxy)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C20H22BF3O4/c1-18(2)19(3,4)28-21(27-18)16-11-10-15(12-17(16)26-20(22,23)24)25-13-14-8-6-5-7-9-14/h5-12H,13H2,1-4H3
Clave InChI
ZFPMEIIBDBBHCP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/29198.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)