Merck
AOB640095346
AOBChem
1-(5-Bromo-2-methoxybenzyl)piperidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
284.2
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methoxybenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C13H18BrNO/c1-16-13-6-5-12(14)9-11(13)10-15-7-3-2-4-8-15/h5-6,9H,2-4,7-8,10H2,1H3
Clave InChI
QXGYMTDTKMWHMA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-5-bromo-2-methoxybenzyl-piperidine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24493.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)