AOB640094659
AOBChem
5-Chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-2-methoxy-4-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H6ClNO2/c1-10-6-2-5(9)4(7)3-8-6/h2-3H,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
UGRXQMRKJKJLHX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-4-hydroxy-2-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22149.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)