AOB640094640
AOBChem
4-Chloro-7-methoxy-1H-indazole
About This Item
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c1-12-7-3-2-6(9)5-4-10-11-8(5)7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
VKHMRJUJCBJRFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22097.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)