Merck
AOB640094542
AOBChem
6-Fluoro-2-methyl-3-(methylthio)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2-methyl-3-(methylsulfanyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H8FNS/c1-5-6(10-2)3-4-7(8)9-5/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
YATNMHZPENYDDQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/6-fluoro-2-methyl-3-methylthio-pyridine.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21736.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)