Merck
AOB640094529
AOBChem
2,3-Dimethyl-6-fluoropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
125.15
Número MDL:
Iupac Name
6-fluoro-2,3-dimethylpyridine
Inchi Code
1S/C7H8FN/c1-5-3-4-7(8)9-6(5)2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
YEVOPPVEOBXERE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-dimethyl-6-fluoropyridine.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21664.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)