Merck
AOB640094494
AOBChem
5-Isopropoxy-2-methylbenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
Número MDL:
Iupac Name
5-isopropoxy-2-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-8(2)13-11-5-4-9(3)10(6-11)7-12/h4-8H,1-3H3
Clave InChI
ZARSRZJKEYCAHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-isopropoxy-2-methylbenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21525.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)