Merck
AOB640094319
AOBChem
4-Ethoxy-3-fluorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-2-13-8-4-3-6(9(11)12)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
PRBYLMBZCTVHIP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Product Link
https://aobchem.com/4-ethoxy-3-fluorobenzoic-acid.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20792.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)