AOB640093154
AOBChem
3-Bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-3-7(10)9(13-2)6(8)5-11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
CTZDPLCWTYHSOR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-6-dimethoxybenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16861.pdf
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)