Merck
AMBH9A1D3563
Ambeed, Inc.
(3-Formyl-4-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.94
Número MDL:
Iupac Name
3-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H6BF3O4/c10-8(11,12)16-7-2-1-6(9(14)15)3-5(7)4-13/h1-4,14-15H
Clave InChI
NMDBNGRHYCPTCY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310383-91-5.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1310383-91-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)