Merck
AMBH9A1D3526
Ambeed, Inc.
N,N-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.18
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N,N-dimethyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C9H10F3N/c1-13(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10,11)12/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
MLFFPCMQWLVVLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/329-17-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/329-17-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)