Merck
AMBH99C04018
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-2-nitrobenzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
220.01
Número MDL:
Iupac Name
4,5-dichloro-2-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3/c8-5-1-4(3-11)7(10(12)13)2-6(5)9/h1-3H
Clave InChI
UDZBIAFPVQJADQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56990-04-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56990-04-6.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)