AMBH99C02FBD
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
5-amino-2-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO2/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8(10)11/h2-4,10-11H,9H2,1H3
Clave InChI
JAHYXGDCVKUSTM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-50-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)