Merck
AMBH996F2EC1
Ambeed, Inc.
(2-Amino-5-chlorophenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
171.39
Número MDL:
Iupac Name
2-amino-5-chlorophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H7BClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3,10-11H,9H2
Clave InChI
NCHRUWKNTBNIBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1003042-41-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)