Merck
AMBH996F2DDD
Ambeed, Inc.
3,5-Dimethylbenzohydrazide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.21
Número MDL:
Iupac Name
3,5-dimethylbenzohydrazide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)9(12)11-10/h3-5H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Clave InChI
JAXXNYJSWNHITI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27389-49-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)