Merck
AMBH996F2CEF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
300.74
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Iupac Name
3-chloro-4-(2,6-dimethoxyphenyl)cinnoline
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-20-12-8-5-9-13(21-2)15(12)14-10-6-3-4-7-11(10)18-19-16(14)17/h3-9H,1-2H3
Clave InChI
MTGCOLLDXASIIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1956386-65-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)