Merck
AMBH990F7514
Ambeed, Inc.
2-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.15
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O/c1-6-4-8(9(10,11)12)3-2-7(6)5-13/h2-5H,1H3
Clave InChI
KOTSMKHJROJDLP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/888739-67-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)