Merck
AMBH990F6CDC
Ambeed, Inc.
(3-((1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)methoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
335.21
Número MDL:
Iupac Name
3-{[1-(tert-butoxycarbonyl)-4-piperidinyl]methoxy}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C17H26BNO5/c1-17(2,3)24-16(20)19-9-7-13(8-10-19)12-23-15-6-4-5-14(11-15)18(21)22/h4-6,11,13,21-22H,7-10,12H2,1-3H3
Clave InChI
GGYHINILIVWLOA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2096340-06-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)