Merck
AMBH990F6C44
Ambeed, Inc.
5-Methyl-3,4-diphenyl-4,5-dihydroisoxazol-5-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.3
Número MDL:
Iupac Name
5-methyl-3,4-diphenyl-4,5-dihydro-5-isoxazolol
Inchi Code
1S/C16H15NO2/c1-16(18)14(12-8-4-2-5-9-12)15(17-19-16)13-10-6-3-7-11-13/h2-11,17-18H,1H3
Clave InChI
BNIZQHTYBYXOQS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/181696-73-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/181696-73-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)