Merck
AMBH990F6095
Ambeed, Inc.
5-Bromo-4-cyclopropyl-6-methoxypyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
229.08
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C8H9BrN2O/c1-12-8-6(9)7(5-2-3-5)10-4-11-8/h4-5H,2-3H2,1H3
Clave InChI
FHEYKQYHQQAZBJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1649454-57-8.html
Synonym
5-bromo-4-cyclopropyl-6-methoxypyrimidine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)