Merck
AMBH98C8E3A2
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2H-1,2,3-triazol-2-yl)acetate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.16
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2H-1,2,3-triazol-2-ylacetate
Inchi Code
1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)5-9-7-3-4-8-9/h3-4H,2,5H2,1H3
Clave InChI
UJNRKJQCBKSOCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4320-90-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4320-90-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)