Merck
AMBH98C8E140
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.05
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-5-methylbenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-5-3-6(9)8(11-2)4-7(5)10/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
JHHKWHVDJFQNNG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/314298-15-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)