Merck
AMBH98C8E020
Ambeed, Inc.
1-(3-Fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.26
Número MDL:
Iupac Name
1-(3-fluorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15FO2/c14-11-6-4-5-10(9-11)13(12(15)16)7-2-1-3-8-13/h4-6,9H,1-3,7-8H2,(H,15,16)
Clave InChI
RIQOIHJORXEGFT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214262-98-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/214262-98-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)