Merck
AMBH98C8DFEC
Ambeed, Inc.
Pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Iupac Name
pyrazolo[1,5-a]pyridin-2-ylmethanol
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c11-6-7-5-8-3-1-2-4-10(8)9-7/h1-5,11H,6H2
Clave InChI
RBJIKLOMRJZRTN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76943-47-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)