Merck
AMBH98C8DC8B
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
228.09
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-(cyclopropylmethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c10-8-3-4-9(11-5-8)12-6-7-1-2-7/h3-5,7H,1-2,6H2
Clave InChI
FXLHFKZNQOIRGG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/494772-02-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)