Merck
AMBH98C8D89A
Ambeed, Inc.
3-(4-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.21
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c1-8-6-12-13(7-8)10-4-2-3-9(5-10)11(14)15/h2-7H,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
HLSKPIKSWVNKQZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1251072-11-3.html
Synonym
3-(4-methyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)