Merck
AMBH9884CE11
Ambeed, Inc.
(5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.39
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BClFO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3,11-12H,1H3
Clave InChI
ZNHMLMCKIJDZKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1072952-42-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)