Merck
AMBH9884CD45
Ambeed, Inc.
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-methylbenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.06
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-fluoro-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c1-5-7(9(12)13-2)3-6(10)4-8(5)11/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
BIVRALFYMUTHBC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1805501-44-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1805501-44-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)