Merck
AMBH9884CCDE
Ambeed, Inc.
(S)-[1,1'-Binaphthalene]-2,2'-dicarboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
342.35
Número MDL:
Iupac Name
1,1'-binaphthyl-2,2'-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C22H14O4/c23-21(24)17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22(25)26/h1-12H,(H,23,24)(H,25,26)
Clave InChI
YDZNRNHKJQTGCG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18531-96-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)