Merck
AMBH9884C996
Ambeed, Inc.
(3-(2-Methoxy-2-oxoethoxy)phenyl)boronic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
209.99
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-methoxy-2-oxoethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-9(11)6-15-8-4-2-3-7(5-8)10(12)13/h2-5,12-13H,6H2,1H3
Clave InChI
VSRAAFKSKNZJMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256355-55-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)