Merck
AMBH9884C7E6
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[7]annulen-5-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
194.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-benzo[a]cyclohepten-5-one
Inchi Code
1S/C11H11ClO/c12-9-5-6-10-8(7-9)3-1-2-4-11(10)13/h5-7H,1-4H2
Clave InChI
IJVMAZHBJAEZEB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24127-36-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24127-36-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)