AMBH9884C5DC
Ambeed, Inc.
3-(4-Fluorophenoxy)phenylboronic acid
About This Item
Iupac Name
3-(4-fluorophenoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H10BFO3/c14-10-4-6-11(7-5-10)17-12-3-1-2-9(8-12)13(15)16/h1-8,15-16H
Clave InChI
HAYLWLXZRMEDJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/283173-82-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)