Merck
AMBH9884C549
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-7-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
185.65
Número MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-7-isoquinolinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c11-9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9;/h1-2,5,10-11H,3-4,6H2;1H
Clave InChI
ZVQYIOOMWIVFQP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66393-01-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)