Merck
AMBH9884C526
Ambeed, Inc.
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluorobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H10FNO2S/c10-7-1-5-9(6-2-7)14(12,13)11-8-3-4-8/h1-2,5-6,8,11H,3-4H2
Clave InChI
QXHJRYPFPZGNNV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/425654-95-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)