AMBH9884C2FB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-benzyl-3,3-difluoropiperidine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-benzyl-3,3-difluoro-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H23F2NO2/c1-16(2,3)22-15(21)20-10-9-14(17(18,19)12-20)11-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3
Clave InChI
HSRYRLANXPSZTB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1334414-67-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)