Merck
AMBH9884C208
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(1H-pyrrol-1-yl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.27
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(1H-pyrrol-1-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S/c1-2-14-9(13)8-7-15-10(11-8)12-5-3-4-6-12/h3-7H,2H2,1H3
Clave InChI
SOHUIKMMDCMYBK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/202595-58-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/202595-58-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)