Merck
AMBH9884B985
Ambeed, Inc.
1-(5-Chloro-3-fluoropyridin-2-yl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
173.57
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO/c1-4(11)7-6(9)2-5(8)3-10-7/h2-3H,1H3
Clave InChI
BSYSWMMFVSYQOU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256824-17-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)