Merck
AMBH97F116C9
Ambeed, Inc.
1,5-Dichloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
222.03
Número MDL:
Iupac Name
1,5-dichloro-2-methoxy-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl2NO3/c1-13-7-5(9)2-4(8)3-6(7)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
OQRXLBNJKPMELG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/37138-82-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)