Merck
AMBH97F114C4
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-ethoxy-2-fluorobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.05
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-ethoxy-2-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-2-11-8-4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
ZMTIHOQUIPYSQK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115467-08-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)