Merck
AMBH97F114A5
Ambeed, Inc.
4-Methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.34
Iupac Name
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C13H14F3N3S/c1-7-10(20-11(17)19-7)8-4-5-18-9(6-8)12(2,3)13(14,15)16/h4-6H,1-3H3,(H2,17,19)
Clave InChI
IHGVAVLSTPCCJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357476-69-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)