Merck
AMBH97F113E6
Ambeed, Inc.
4-Ethoxy-2-fluoroaniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
155.17
Número MDL:
Iupac Name
4-ethoxy-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
Clave InChI
HDPGMJKNRMBTHT-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/470702-37-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)