Merck
AMBH97F11275
Ambeed, Inc.
2-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
176.14
Número MDL:
Iupac Name
2-(2,4,5-trifluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H7F3O/c9-6-4-8(11)7(10)3-5(6)1-2-12/h3-4,12H,1-2H2
Clave InChI
KHFXXIXHSGJQOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/883267-70-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)