Merck
AMBH97F1115D
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
241.17
Número MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO2/c12-11(13,14)6-4-8-7(10(16)17)2-1-3-9(8)15-5-6/h1-5H,(H,16,17)
Clave InChI
UPZIZMMXEZXXIO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1841081-82-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)