Merck
AMBH97F07B4A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.02
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-1-fluoro-3-methyl-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-2-5(8)3-6(9)7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
Clave InChI
DKBQOOXGPIRVPC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1224629-03-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)