AMBH97F077C6
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-(dimethylamino)benzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-4-(dimethylamino)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H10BrNO/c1-11(2)9-4-3-7(6-12)5-8(9)10/h3-6H,1-2H3
Clave InChI
VWOYSIGIEVHTRQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56479-63-1.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)