Merck
AMBH97F076F3
Ambeed, Inc.
4-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-methylbenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
257.29
Número MDL:
Iupac Name
4-(3-formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO3/c1-9-6-12(15(18)19)4-5-14(9)16-10(2)7-13(8-17)11(16)3/h4-8H,1-3H3,(H,18,19)
Clave InChI
GUIKDEPKXYMZGF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/409353-44-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)