Merck
AMBH97F0769A
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
310.52
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClIO2/c1-2-13-9(12)7-4-3-6(10)5-8(7)11/h3-5H,2H2,1H3
Clave InChI
ATVMURDBWDYSMX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1020174-06-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1020174-06-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)