AMBH97F07430
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-isopropoxypyridazine
About This Item
Iupac Name
3-chloro-6-isopropoxypyridazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-3-6(8)9-10-7/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
NHMXJNVELORMBG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3184-71-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)