Merck
AMBH97F07400
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-2-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Número MDL:
Iupac Name
(4-fluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-13-8-5-7(10)3-2-6(8)4-9(11)12/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
TUHNRCPWPMJXQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886498-61-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)