Merck
AMBH97F07140
Ambeed, Inc.
8-Benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
246.31
Número MDL:
Iupac Name
8-benzyl-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Inchi Code
1S/C14H18N2O2/c17-13-15-11-14(18-13)6-8-16(9-7-14)10-12-4-2-1-3-5-12/h1-5H,6-11H2,(H,15,17)
Clave InChI
IUIWIPRVGAAEOH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5053-14-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)